Print…
Hidróxido de alumínio, pó fino
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Hydrargillite, Aluminum hydroxide
1.01093.1000 1.01093.9025
1.01093.1000EA 41.7 EUR
1.01093.1000 1.01093.9025
Hidróxido de alumínio, pó fino
Hidróxido de alumínio
Fórmula: Al(OH)₃
Peso Molecular: 78 g/mol
Ponto de Fusão: 300
Densidade: 2.42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003420
Número CAS: 21645-51-2
EINECS: 244-492-7
Merck Index: 12,00355