Hidróxido de alumínio ≥76.5%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
12366.22
12366.36
12366.A3
12366.22EA
33.6
EUR
12366.22
12366.36
12366.A3
Hidróxido de alumínio ≥76.5%
Hidróxido de alumínio
Purity: 76.5% min
CAS No.: 21645-51-2
Molecular Formula: AlH3O3
Formula Weight: 78.00
Physical Form: Granular
Appearance: White
Solubility: Practically insoluble in water. Soluble in alkaline aqueous solution, HCl, H2SO4 solution
Merck Reference: 14,342
MDL No.: MFCD00003420
As absorbent, in chromatography, manufacturing of glass, paper, inks, ceramics, lubricants, cosmetics
Fórmula:
Al(OH)₃ Ponto de Fusão: 300 °C Densidade: 2,42 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003420 Número CAS: 21645-51-2 EINECS: 244-492-7 Merck Index: 14,342 |