Print…
Hidróxido de alumínio, pó, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Hydrargillite, Aluminum hydroxide
219130020 219130250 219135000 219130100
ACRO219130020EA 87.8 EUR
ACRO219130020 ACRO219130250 ACRO219135000 ACRO219130100
Hidróxido de alumínio, pó, extra puro
Hidróxido de alumínio
Fórmula: Al(OH)₃
Ponto de Fusão: 300 °C
Densidade: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003420
Número CAS: 21645-51-2
EINECS: 244-492-7
Merck Index: 12,00355
Encomendar
Appearance White to almost white Powder
Assay ≥63.5 % (Al2O3)
Soluble matter ≤0.2 % (in water)
Loss on ignition ≤36.5 %