Print…
Borato de trimetilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
92330-1L 92330-250ML
SIAL92330-1LEA 283 EUR
SIAL92330-1L SIAL92330-250ML
Borato de trimetilo, Sigma-Aldrich®
Borato de trimetilo
Fórmula: C₃H₉BO₃
Ponto de ebulição: 67 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –5 °C
Densidade: 0,915 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –11 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008346
Número CAS: 121-43-7
EINECS: 204-468-9
UN: 2416
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09842