Print…
Borato de trimetilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
443999-100ML 443999-1L
SIAL443999-100MLEA 102 EUR
SIAL443999-100ML SIAL443999-1L
Borato de trimetilo, Sigma-Aldrich®
Borato de trimetilo
Fórmula: C₃H₉BO₃
Ponto de ebulição: 67 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –5 °C
Densidade: 0,915 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –11 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008346
Número CAS: 121-43-7
EINECS: 204-468-9
UN: 2416
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09842