Print…
Borato de trimetilo para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.21180.0250 8.21180.1000 8.21180.9025
8.21180.0250EA 36.6 EUR
8.21180.0250 8.21180.1000 8.21180.9025
Borato de trimetilo para síntese, Sigma-Aldrich®
Borato de trimetilo
Fórmula: C₃H₉BO₃
Ponto de ebulição: 67 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –5 °C
Densidade: 0,915 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –11 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008346
Número CAS: 121-43-7
EINECS: 204-468-9
UN: 2416
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09842
Encomendar
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point -34 - -29 °C
Molar Mass 103.91 g/mol
Boiling Point 67 - 69 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 182 hPa (25 °C)
Flash Point -8 °C
Refractive Index 1.3568 (20 °C)
Explosion Limit 0.932 g/cm3 (20 °C)
Density (H2O) no data available
Ignition Point 305 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid