Borato de trimetilo ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B20215.AU
B20215.AK
B20215.AUEA
150
EUR
B20215.AU
B20215.AK
Borato de trimetilo ≥99%
Borato de trimetilo
Purity: 99%
CAS No.: 121-43-7
Molecular Formula: C3H9BO3
Formula Weight: 103.92
Flash Point: -8°(17°F)
Refractive Index: 1.3610
Odour: Odourless
Melting Point: -34°
Boiling Point: 67-69°
Beilstein Reference: 1697939
Merck Reference: 14,9712
UN No.: 2416
MDL No.: MFCD00008346
Fórmula:
C₃H₉BO₃ Ponto de ebulição: 67…69 °C Ponto de Fusão: –34 °C Densidade: 0,915 Ponto de Inflamação: –8 °C (17 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008346 Número CAS: 121-43-7 EINECS: 204-468-9 UN: 2416 ADR: 3,II Merck Index: 14,9712 |