Print…
Borato de trimetilo 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
140121000 140125000 140120025
ACRO140121000EA 38.6 EUR
ACRO140121000 ACRO140125000 ACRO140120025
Borato de trimetilo 99%
Borato de trimetilo
Fórmula: C₃H₉BO₃
Ponto de ebulição: 68…69 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –34 °C
Densidade: 0,915 g/cm³
Ponto de Inflamação: –8 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008346
Número CAS: 121-43-7
EINECS: 204-468-9
UN: 2416
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09842
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3562 to 1.3582 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥98.5 %