Borato de trietilo ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 97%
CAS No.: 150-46-9
Molecular Formula: C6H15BO3
Formula Weight: 145.99
Flash Point: 11°(51°F)
Refractive Index: 1.3740
Odour: Mild
Melting Point: -85°
Boiling Point: 117-118°
Beilstein Reference: 1699052
UN No.: 1176
MDL No.: MFCD00009073
Fórmula:
C₆H₁₅BO₃ Ponto de ebulição: 117…118 °C Ponto de Fusão: –85 °C Densidade: 0,858 Ponto de Inflamação: 11 °C (51 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012846 Número CAS: 150-46-9 EINECS: 205-760-9 UN: 1176 ADR: 3,II |