Print…
Borato de trietilo 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
139582500 139580010
ACRO139582500EA 84 EUR
ACRO139582500 ACRO139580010
Borato de trietilo 97%
Borato de trietilo
Fórmula: C₆H₁₅BO₃
Ponto de ebulição: 117…118 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –84,5 °C
Densidade: 0,858 g/cm³
Ponto de Inflamação: 11 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012846
Número CAS: 150-46-9
EINECS: 205-760-9
UN: 1176
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3705 to 1.3775 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %