Print…
Tributyl borate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Tri-n-butylborate
A19322.0F A19322.AE A19322.AP
A19322.0FEA 336 EUR
A19322.0F A19322.AE A19322.AP
Tributyl borate ≥98%
Tributyl borate
Purity: 98% CAS No.: 688-74-4 Molecular Formula: [CH3(CH2)3O]3B Formula Weight: 230.16 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.4095 Melting Point: -70° Boiling Point: 230-235° Beilstein Reference: 1703865 MDL No.: MFCD00009434
Fórmula: C₁₂H₂₇BO₃
Ponto de ebulição: 230…235 °C
Ponto de Fusão: < –70 °C
Densidade: 0,853
Ponto de Inflamação: 93 °C (199 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009434
Número CAS: 688-74-4
EINECS: 211-706-5