Print…
Tributyl borate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Tri-n-butylborate
177191000 177195000
ACRO177191000EA 27 EUR
ACRO177191000 ACRO177195000
Tributyl borate 98%
Tributyl borate
Fórmula: C₁₂H₂₇BO₃
Ponto de ebulição: 230…235 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –70 °C
Densidade: 0,853 g/cm³
Ponto de Inflamação: 93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009434
Número CAS: 688-74-4
EINECS: 211-706-5
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %