Print…
Triisopropyl borate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Tri-i-propylborate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
197335-750G 197335-80G
SIAL197335-750GEA 572 EUR
SIAL197335-750G SIAL197335-80G
Triisopropyl borate, Sigma-Aldrich®
Triisopropyl borate
Fórmula: C₉H₂₁BO₃
Ponto de ebulição: 139 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –59 °C
Densidade: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008872
Número CAS: 5419-55-6
EINECS: 226-529-9
UN: 2616
ADR: 3,II