Triisopropyl borate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Tri-i-propylborate
A17592.0F
A17592.AE
A17592.AP
A17592.0FEA
845
EUR
A17592.0F
A17592.AE
A17592.AP
Triisopropyl borate ≥98%
Triisopropyl borate
Purity: 98+%
CAS No.: 5419-55-6
Molecular Formula: C9H21BO3
Formula Weight: 188.08
Flash Point: 17°(62°F)
Refractive Index: 1.3760
Odour: Alcohol-like
Melting Point: -59°
Boiling Point: 139-141°
Beilstein Reference: 1701469
UN No.: 2616
MDL No.: MFCD00008872
Fórmula:
C₉H₂₁BO₃ Ponto de ebulição: 139…141 °C Ponto de Fusão: –59 °C Densidade: 0,815 Ponto de Inflamação: 17 °C (62 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008872 Número CAS: 5419-55-6 EINECS: 226-529-9 UN: 2616 ADR: 3,II |