Óxido de indio (III), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.12201.0010
1.12201.0005
1.12201.0010EA
94.2
EUR
1.12201.0010
1.12201.0005
Óxido de indio (III), Sigma-Aldrich®
Óxido de Índio (III)
Fórmula:
In₂O₃ Densidade: 7,18 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL :
MFCD00011060 Número CAS: 1312-43-2 EINECS: 215-193-9 Merck Index: 12,04984 |
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 2000 °C |
Molar Mass | 277.64 g/mol |
Density | 7.18 g/cm3 (20 °C) |