Print…
Óxido de indio (III), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Indium trioxide, Diindium trioxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
1.12201.0010 1.12201.0005
1.12201.0010EA 94.2 EUR
1.12201.0010 1.12201.0005
Óxido de indio (III), Sigma-Aldrich®
Óxido de Índio (III)
Fórmula: In₂O₃
Peso Molecular: 277.64 g/mol
Ponto de Fusão: 715.05
Densidade: 7.18 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011060
Número CAS: 1312-43-2
EINECS: 215-193-9
Merck Index: 12,04984
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 2000 °C
Molar Mass 277.64 g/mol
Density 7.18 g/cm3 (20 °C)