Óxido de indio (III) ≥99.999% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Indium trioxide, Diindium trioxide
36386.09
36386.18
36386.09EA
151
EUR
36386.09
36386.18
Óxido de indio (III) ≥99.999% (baseado em metais)
Óxido de Índio (III)
Purity: 99.999%
CAS No.: 1312-43-2
Molecular Formula: In2O3
Formula Weight: 277.64
Physical Form: 3-6mm Sintered Granules
Density: 7.18
Melting Point: 850° volat.
Merck Reference: 14,4952
MDL No.: MFCD00011060
Fórmula:
In₂O₃ Ponto de Fusão: 850 °C Densidade: 7,18 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011060 Número CAS: 1312-43-2 EINECS: 215-193-9 Merck Index: 14,4952 |