Print…
Óxido de indio (III) ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Indium trioxide, Diindium trioxide
12581.09 12581.18 12581.30
12581.09EA 105 EUR
12581.09 12581.18 12581.30
Óxido de indio (III) ≥99.9% (baseado em metais)
Óxido de Índio (III)
Purity: 99.9% CAS No.: 1312-43-2 Molecular Formula: In2O3 Formula Weight: 277.64 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 7.18 Melting Point: 850° volat. Merck Reference: 14,4952 MDL No.: MFCD00011060
Fórmula: In₂O₃
Peso Molecular: 277.64 g/mol
Ponto de Fusão: 850 °C
Densidade: 7.18
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011060
Número CAS: 1312-43-2
EINECS: 215-193-9
Merck Index: 14,4952