Óxido de indio (III) ≥99.997% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Indium trioxide, Diindium trioxide
10709.09
10709.18
10709.09EA
145
EUR
10709.09
10709.18
Óxido de indio (III) ≥99.997% (baseado em metais), Puratronic®
Óxido de Índio (III)
Purity: 99.997%
CAS No.: 1312-43-2
Molecular Formula: In2O3
Formula Weight: 277.64
Physical Form: Powder
Density: 7.18
Melting Point: 850° volat.
Merck Reference: 14,4952
MDL No.: MFCD00011060
Fórmula:
In₂O₃ Peso Molecular: 277.64 g/mol Ponto de Fusão: 850 °C Densidade: 7.18 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011060 Número CAS: 1312-43-2 EINECS: 215-193-9 Merck Index: 14,4952 |