Print…
Diboron trioxide, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Boron oxide, Boric anhydride
339075-100G 339075-500G
339075-100GEA 112 EUR
339075-100G 339075-500G
Diboron trioxide, Supelco®
Diboron trioxide
Fórmula: B₂O₃
Peso Molecular: 69.62 g/mol
Ponto de ebulição: 1860
Ponto de Fusão: 450
Densidade: 1.81…1.86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011315
Número CAS: 1303-86-2
EINECS: 215-125-8
ALCANCE: 01-2119486655-24
Merck Index: 13,01327
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52d3b9c48cafcf926185d4b331850a9d90d6e6b2&vid=52d3b9c48cafcf926185d4b331850a9d90d6e6b2&prid=web&clid=SAPDAM