Aluminium oxide, γ-α-phase ≥99.99% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14558.14
14558.22
14558.36
14558.14EA
48.6
EUR
14558.14
14558.22
14558.36
Aluminium oxide, γ-α-phase ≥99.99% (baseado nos metais)
Aluminium oxide, γ-α-phase
Purity: 99.99%
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Formula Weight: 101.96
Physical Form: 0.3 Micron Powder, S.A. 15m2/g
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,356
MDL No.: MFCD00003424
Fórmula:
Al₂O₃ Ponto de ebulição: 2980 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 2045 °C Densidade: 3,97 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003424 Número CAS: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 Merck Index: 14,356 |