Print…
Aluminium oxide, γ-α-phase 99,98 Metals basis
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
10459.14 10459.22 10459.36
10459.14EA 51.9 EUR
10459.14 10459.22 10459.36
Aluminium oxide, γ-α-phase 99,98 Metals basis
Aluminium oxide, γ-α-phase
Purity: 99.98% CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Formula Weight: 101.96 Physical Form: 0.01-0.02 Micron Powder, S.A. 100m2/g Density: 3.965 Melting Point: 2045° Boiling Point: 2980° Merck Reference: 14,356 MDL No.: MFCD00003424
Fórmula: Al₂O₃
Peso Molecular: 101.96 g/mol
Ponto de ebulição: 2980 °C
Ponto de Fusão: 2045 °C
Densidade: 3.965
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003424
Número CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Merck Index: 14,356