Print…
Óxido de Alumínio, γ-phase
Fornecedor: Merck
1.01095.1000 1.01095.9050
1.01095.1000EA 52.5 EUR
1.01095.1000 1.01095.9050
Óxido de Alumínio, γ-phase
Óxido de Alumínio, γ-phase
Fórmula: Al₂O₃
Peso Molecular: 101.96 g/mol
Ponto de ebulição: 2980
Ponto de Fusão: 2045
Densidade: 3.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003424
Número CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6