Print…
Óxido de Alumínio, γ-phase ≥99%, nanopó
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
44757.14 44757.22 44757.36
44757.14EA 68.2 EUR
44757.14 44757.22 44757.36
Óxido de Alumínio, γ-phase ≥99%, nanopó
Óxido de Alumínio, γ-phase
Purity: 99+% CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Formula Weight: 101.96 Physical Form: 20nm APS Powder, S.A. 100-200m2/g Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,356 MDL No.: MFCD00003424
Fórmula: Al₂O₃
Ponto de ebulição: 2980 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2045 °C
Densidade: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003424
Número CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Merck Index: 14,356