Óxido de Alumínio, γ-phase ≥99.97% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
39812.14
39812.22
39812.36
39812.14EA
51.3
EUR
39812.14
39812.22
39812.36
Óxido de Alumínio, γ-phase ≥99.97% (baseado nos metais)
Óxido de Alumínio, γ-phase
Purity: 99.97%
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Formula Weight: 101.96
Physical Form: 3 Micron APS Powder, S.A. 80-120m2/g
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,356
MDL No.: MFCD00003424
Fórmula:
Al₂O₃ Ponto de ebulição: 2980 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 2045 °C Densidade: 3,94 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003424 Número CAS: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 Merck Index: 14,356 |