Aluminium oxide, α-phase 99,95 Metals basis
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
ɑ-Tonerde, α-Alumina
42573.22
42573.36
42573.A3
42573.22EA
45.1
EUR
42573.22
42573.36
42573.A3
Aluminium oxide, α-phase 99,95 Metals basis
Aluminium oxide, α-phase
Purity: 99.95% min
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Formula Weight: 101.96
Physical Form: 0.25-0.45 Micron APS Powder, S.A. 7.2-8.8m2/g
Refractive Index: 1.765
Odour: Odourless
Melting Point: 2045°
Boiling Point: 2980°
Merck Reference: 14,356
MDL No.: MFCD00003424
Fórmula:
Al₂O₃ Peso Molecular: 101.96 g/mol Ponto de ebulição: 2980 °C Ponto de Fusão: 2045 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003424 Número CAS: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 Merck Index: 14,356 |