Aluminium oxide, α-phase 99,9 Metals basis
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
ɑ-Tonerde, α-Alumina
42572.22
42572.36
42572.A3
42572.22EA
42.7
EUR
42572.22
42572.36
42572.A3
Aluminium oxide, α-phase 99,9 Metals basis
Aluminium oxide, α-phase
Purity: 99.9%
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Formula Weight: 101.96
Physical Form:
Suitable for ceramic, electronic ceramic, and ceramic matrix composites
Fórmula:
Al₂O₃ Peso Molecular: 101.96 g/mol Ponto de ebulição: 2980 °C Ponto de Fusão: 2045 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003424 Número CAS: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 Merck Index: 14,356 |