Print…
Aluminium oxide, α-phase ≥99.9% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
42571.22 42571.36 42571.A3
42571.22EA 36.5 EUR
42571.22 42571.36 42571.A3
Aluminium oxide, α-phase ≥99.9% (baseado nos metais)
Aluminium oxide, α-phase
Purity: 99.9% CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Formula Weight: 101.96 Physical Form: 20-50 Micron APS, Spherical Powder, S.A. 5-6m2/g Refractive Index: 1.765 Odour: Odourless Melting Point: 2045° Boiling Point: 2980° Merck Reference: 14,356 MDL No.: MFCD00003424
Fórmula: Al₂O₃
Ponto de ebulição: 2980 °C
Ponto de Fusão: 2045 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003424
Número CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Merck Index: 14,356