Aluminium oxide, α-phase ≥99.99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
ɑ-Tonerde, α-Alumina
36341.14
36341.22
36341.14EA
102
EUR
36341.14
36341.22
Aluminium oxide, α-phase ≥99.99% (baseado em metais)
Aluminium oxide, α-phase
Purity: 99.99%
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Formula Weight: 101.96
Physical Form: 2-12mm Pieces
Refractive Index: 1.765
Odour: Odourless
Melting Point: 2045°
Boiling Point: 2980°
Merck Reference: 14,356
MDL No.: MFCD00003424
Fórmula:
Al₂O₃ Peso Molecular: 101.96 g/mol Ponto de ebulição: 2980 °C Ponto de Fusão: 2045 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003424 Número CAS: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 Merck Index: 14,356 |