Print…
Óxido de alumínio ≥99.99%, substrato de monocristal <0001>, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
634875-1EA 634875-5EA
SIAL634875-1EAEA 217 EUR
SIAL634875-1EA SIAL634875-5EA
Óxido de alumínio ≥99.99%, substrato de monocristal <0001>, Sigma-Aldrich®
Óxido de Alumínio
Fórmula: Al₂O₃
Peso Molecular: 101.96 g/mol
Ponto de ebulição: 2980
Ponto de Fusão: 2045
Densidade: 3.94 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00003424
Número CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
ALCANCE: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355