Print…
Óxido de alumínio, nanofios Ø × L 2-6 nm × 200-400 nm, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
551643-10G 551643-50G
SIAL551643-10GEA 95 EUR
SIAL551643-10G SIAL551643-50G
Óxido de alumínio, nanofios Ø × L 2-6 nm × 200-400 nm, Sigma-Aldrich®
Óxido de Alumínio
Fórmula: Al₂O₃
Peso Molecular: 101.96 g/mol
Ponto de ebulição: 2980
Ponto de Fusão: 2045
Densidade: 3.94 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00003424
Número CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
ALCANCE: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355