Print…
Óxido de alumínio, regular agente de secagem
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
44018.22 44018.36 44018.A3
44018.22EA 42 EUR
44018.22 44018.36 44018.A3
Óxido de alumínio, regular agente de secagem
Óxido de Alumínio
CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Physical Form: 3.2mm Spheres Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003424
Dry gases and liquids. Gases include: CO2, acetylene, air, Ar, ethylene, He, H2, N2, O2. Liquids include: benzene, hexane, oil, pentane.
Fórmula: Al₂O₃
Peso Molecular: 101.96 g/mol
Ponto de ebulição: 2980
Ponto de Fusão: 2045
Densidade: 3.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003424
Número CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
ALCANCE: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355