Print…
Óxido de alumínio, baixa área de superfície suporte de catalisador
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
43862.A1 43862.A7 43862.30
43862.A1EA 272 EUR
43862.A1 43862.A7 43862.30
Óxido de alumínio, baixa área de superfície suporte de catalisador
Óxido de Alumínio
Physical Form: 1/8" Pellets Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003424
Fórmula: Al₂O₃
Ponto de ebulição: 2980 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2045 °C
Densidade: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003424
Número CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
ALCANCE: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355