Óxido de alumínio, área de superfície intermediária suporte de catalisador baixo em SiO₂
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
43857.A1
43857.A7
43857.A1EA
240
EUR
43857.A1
43857.A7
Óxido de alumínio, área de superfície intermediária suporte de catalisador baixo em SiO₂
Óxido de Alumínio
Physical Form: 1/8" Pellets
MDL No.: MFCD00003424
Fórmula:
Al₂O₃ Ponto de ebulição: 2980 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 2045 °C Densidade: 3,94 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003424 Número CAS: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 ALCANCE: 01-2119529248-35 Merck Index: 13,00355 |