Print…
Óxido de alumínio, área de superfície intermediária suporte de catalisador
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
43856.A1 43856.A7
43856.A1EA 225 EUR
43856.A1 43856.A7
Óxido de alumínio, área de superfície intermediária suporte de catalisador
Óxido de Alumínio
Physical Form: 1/8" pellets MDL No.: MFCD00003424
Fórmula: Al₂O₃
Peso Molecular: 101.96 g/mol
Ponto de ebulição: 2980
Ponto de Fusão: 2045
Densidade: 3.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003424
Número CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
ALCANCE: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355