Print…
Óxido de alumínio substrato 10x10x0.5 mm, polido dos dois lados A plane
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
41426.KT 41426.KU
41426.KTEA 105 EUR
41426.KT 41426.KU
Óxido de alumínio substrato 10x10x0.5 mm, polido dos dois lados A plane
Óxido de Alumínio
Molecular Formula: Al2O3 MDL No.: MFCD00003424
Fórmula: Al₂O₃
Peso Molecular: 101.96 g/mol
Ponto de ebulição: 2980
Ponto de Fusão: 2045
Densidade: 3.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003424
Número CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
ALCANCE: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355