Print…
Óxido de alumínio, monocristal
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
40261.KG 40261.KJ
40261.KGEA 72.2 EUR
40261.KG 40261.KJ
Óxido de alumínio, monocristal
Óxido de Alumínio
CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Physical Form: 12.7mm dia x 1.0mm thick, random orientation MDL No.: MFCD00003424
Fórmula: Al₂O₃
Peso Molecular: 101.96 g/mol
Ponto de ebulição: 2980
Ponto de Fusão: 2045
Densidade: 3.94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003424
Número CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
ALCANCE: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355