Óxido de alumínio ≥99.7%, pó isolante fundido ∼ 60 µm
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
33200.A1
33200.A7
33200.A1EA
102
EUR
33200.A1
33200.A7
Óxido de alumínio ≥99.7%, pó isolante fundido ∼ 60 µm
Óxido de Alumínio
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Physical Form: ≈60 micron
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003424
Used in dry filling for thermal insulation of electrical furnaces.
Fórmula:
Al₂O₃ Ponto de ebulição: 2980 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 2045 °C Densidade: 3,94 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003424 Número CAS: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 ALCANCE: 01-2119529248-35 Merck Index: 13,00355 |