Print…
Óxido de alumínio ≥99.7%, pó isolante fundido ∼ 180 µm
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
33199.A1 33199.A7
33199.A1EA 105 EUR
33199.A1 33199.A7
Óxido de alumínio ≥99.7%, pó isolante fundido ∼ 180 µm
Óxido de Alumínio
CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Physical Form: ≈180 micron Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003424
Used in dry filling for thermal insulation of electrical furnaces.
Fórmula: Al₂O₃
Ponto de ebulição: 2980 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2045 °C
Densidade: 3,94 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003424
Número CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
ALCANCE: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355