Print…
Óxido de alumínio ≥99% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
12553.36 12553.A3
12553.36EA 55.4 EUR
12553.36 12553.A3
Óxido de alumínio ≥99% (baseado em metais)
Óxido de Alumínio
Purity: 99% CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Formula Weight: 101.96 Physical Form: Fine Powder Density: 3.965 Refractive Index: 1.768 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 2045° Boiling Point: 2980° Merck Reference: 14,356 MDL No.: MFCD00003424
Catalyst support, chemical sensors, as absorbent for gases and water vapors, manufacturing of abrasives, refractories, ceramics, electrical insulators and resistors, paper, crucibles, as chromatographic matrix, in fluxes, light bulbs, heat-resistant fibers
Fórmula: Al₂O₃
Peso Molecular: 101.96 g/mol
Ponto de ebulição: 2980 °C
Ponto de Fusão: 2045
Densidade: 3.965
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003424
Número CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
ALCANCE: 01-2119529248-35
Merck Index: 14,356