Óxido de alumínio ≥99.995% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
10627.14
10627.22
10627.36
10627.14EA
195
EUR
10627.14
10627.22
10627.36
Óxido de alumínio ≥99.995% (baseado em metais), Puratronic®
Óxido de Alumínio
Purity: 99.995%
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Formula Weight: 101.96
Physical Form: Powder
Density: 3.965
Refractive Index: 1.768
Odour: Odourless
Melting Point: 2045°
Boiling Point: 2980°
Merck Reference: 14,356
MDL No.: MFCD00003424
Fórmula:
Al₂O₃ Ponto de ebulição: 2980 °C Ponto de Fusão: 2045 °C Densidade: 3,965 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003424 Número CAS: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 ALCANCE: 01-2119529248-35 Merck Index: 14,356 |