Print…
Óxido de alumínio 99.7+%, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
215700010 215702500 215700050
ACRO215700010EA 61.9 EUR
ACRO215700010 ACRO215702500 ACRO215700050
Óxido de alumínio 99.7+%, extra puro
Óxido de Alumínio
Fórmula: Al₂O₃
Peso Molecular: 101.96 g/mol
Ponto de ebulição: 2977 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 2030 °C
Densidade: 3.97 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003424
Número CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
ALCANCE: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355
Encomendar
Appearance White Powder
Sodium oxide (Na2O) ≤0.1 %
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.04 %
Aluminium oxide (Al2O3) ≥99.70 %
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤0.03 %