Print…
Boron nitride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
255475-250G 255475-50G
SIAL255475-250GEA 824 EUR
SIAL255475-250G SIAL255475-50G
Boron nitride, Sigma-Aldrich®
Boron nitride
Fórmula: BN
Ponto de Fusão: 2527 °C
Densidade: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00011317
Número CAS: 10043-11-5
EINECS: 233-136-6
Merck Index: 13,01336