Print…
Boron nitride ≥99.5% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
44839.KG 44839.KJ
44839.KGEA 631 EUR
44839.KG 44839.KJ
Boron nitride ≥99.5% (baseado em metais)
Boron nitride
Purity: 99.5% CAS No.: 10043-11-5 Molecular Formula: BN Formula Weight: 24.82 Physical Form: Hot pressed rod, 12.7mm dia x 406mm long Odour: Odourless Merck Reference: 14,1346 MDL No.: MFCD00011317
Fórmula: BN
Ponto de Fusão: 2527 °C
Densidade: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011317
Número CAS: 10043-11-5
EINECS: 233-136-6
Merck Index: 14,1346