Print…
Boron nitride
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
43773.22 43773.14 43773.36
43773.22EA 184 EUR
43773.22 43773.14 43773.36
Boron nitride
Boron nitride
Physical Form: Paste Density: 1.40 MDL No.: MFCD00011317
Resistance against molten metals and salts, high thermal conductivity and dielectric strength
Fórmula: BN
Ponto de Fusão: 2527 °C
Densidade: 1,40
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011317
Número CAS: 10043-11-5
EINECS: 233-136-6
Merck Index: 13,01336