Boron nitride
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
40607.04
40607.09
40607.04EA
142
EUR
40607.04
40607.09
Boron nitride
Boron nitride
CAS No.: 10043-11-5
Molecular Formula: BN (cubic)
Formula Weight: 24.82
Physical Form: 4-8 Micron Powder
Density: 3.48
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,1346
MDL No.: MFCD00011317
Fórmula:
BN Ponto de Fusão: 2527 °C Densidade: 3,48 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011317 Número CAS: 10043-11-5 EINECS: 233-136-6 Merck Index: 14,1346 |