Print…
Boron nitride ≥99.5% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
11078.30 11078.18
11078.30EA 498 EUR
11078.30 11078.18
Boron nitride ≥99.5% (baseado em metais)
Boron nitride
Purity: 99.5% CAS No.: 10043-11-5 Molecular Formula: BN (hexagonal) Formula Weight: 24.82 Physical Form: -325 Mesh Powder Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,1346 MDL No.: MFCD00011317
Fórmula: BN
Ponto de Fusão: 2527 °C
Densidade: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011317
Número CAS: 10043-11-5
EINECS: 233-136-6
Merck Index: 14,1346