Print…
Aluminium nitride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Aluminum nitride
241903-250G 241903-50G
SIAL241903-250GEA 516 EUR
SIAL241903-250G SIAL241903-50G
Aluminium nitride, Sigma-Aldrich®
Aluminium nitride
Fórmula: AlN
Ponto de ebulição: 2517 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1900…2200 °C
Densidade: 3,257…3.267 g/cm³ (160 °C)
Número MDL : MFCD00003429
Número CAS: 24304-00-5
EINECS: 246-140-8
Merck Index: 12,00366