Print…
Aluminium nitride, haste, redonda, Ø 10 mm
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Aluminum nitride
42998.DW 42998.DO
42998.DWEA 772 EUR
42998.DW 42998.DO
Aluminium nitride, haste, redonda, Ø 10 mm
Aluminium nitride
CAS No.: 24304-00-5 Physical Form: Rod Density: 3.26 Appearance: White to pale yellow Odour: Odourless Melting Point: 2200° MDL No.: MFCD00003429
Fórmula: AlN
Ponto de ebulição: 2517 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: >2200 °C
Densidade: 3,26
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003429
Número CAS: 24304-00-5
EINECS: 246-140-8
Merck Index: 12,00366