Print…
Indium(III) iodide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
413666-1G 413666-5G
SIAL413666-1GEA 104 EUR
SIAL413666-1G SIAL413666-5G
Indium(III) iodide, Sigma-Aldrich®
Indium(III) iodide
Fórmula: I₃In
Peso Molecular: 495.53 g/mol
Ponto de ebulição: 500
Ponto de Fusão: 209.85
Densidade: 4.69 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00016151
Número CAS: 13510-35-5
EINECS: 236-839-6
UN: 3260
ADR: 8 III